Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,9-Dimethylxanthene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D4055-5G
TCIAD4055-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD4055-5G
9,9-Dimethylxanthene ≥98.0% (par GC)
9,9-Dimethylxanthene


Formule: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00134434
Numéro CAS: 19814-75-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité