Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,6-Dihydrothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D4071-1G
TCIAD4071-1GEA 711 EUR InStock
TCIAD4071-1G
4,6-Dihydrothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,6-Dihydrothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylic acid


Formule: C₇H₆O₂S₂
MW: 186,24 g/mol
Point de fusion: 240°C
Numéro MDL: MFCD20642620
Numéro CAS: 7712-05-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92740136c54aaaf42fcdb3ab73c89ebea7a46c31&vid=92740136c54aaaf42fcdb3ab73c89ebea7a46c31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité