Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimethyl-trans-2,3-dibromobutenedioate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D4073-5G
TCIAD4073-5GEA 344 EUR InStock
TCIAD4073-5G
Dimethyl-trans-2,3-dibromobutenedioate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl-trans-2,3-dibromobutenedioate


Formule: C₆H₆Br₂O₄
Point d'ébullition: 90°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 116631-94-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=967631781052db2c6df5e0cc6d45cca186883c00&vid=967631781052db2c6df5e0cc6d45cca186883c00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité