Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl (1,3-dithian-2-yl)phosphonate ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D4074-5G
TCIAD4074-5GEA 131 EUR InStock
TCIAD4074-5G
Diethyl (1,3-dithian-2-yl)phosphonate ≥93.0% (par GC)
Diethyl (1,3-dithian-2-yl)phosphonate


Formule: C₈H₁₇O₃PS₂
Point d'ébullition: 134°C
Numéro CAS: 62999-73-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité