Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diphenylacetic anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D4075-5G
TCIAD4075-5GEA 150 EUR InStock
TCIAD4075-5G
Diphenylacetic anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Diphenylacetic anhydride


Formule: C₂₈H₂₂O₃
MW: 406,48 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Numéro CAS: 1760-46-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité