Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-diisopropyl-1,3-dioxolane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D4076-1G
TCIAD4076-1GEA 153 EUR InStock
TCIAD4076-1G
(R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-diisopropyl-1,3-dioxolane ≥95.0% (par GC)
(R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-diisopropyl-1,3-dioxolane


Formule: C₁₁H₂₂O₃
MW: 202,29 g/mol
Numéro CAS: 1820574-15-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -6.0 deg (C=15, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité