Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(9-Dimethylamino-1-oxononyl)-N-hydroxy-β-alanine methyl ester ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: NCDM-32b

D4078-5MG
TCIAD4078-5MGEA 135 EUR InStock
TCIAD4078-5MG
N-(9-Dimethylamino-1-oxononyl)-N-hydroxy-β-alanine methyl ester ≥97.0% (par GC)
N-(9-Dimethylamino-1-oxononyl)-N-hydroxy-beta-alanine methyl ester


Formule: C₁₅H₃₀N₂O₄
MW: 302,42 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1239468-48-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité