Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,4-diéthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D4080-25G
TCIAD4080-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD4080-25G
Acide 3,4-diéthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,4-diéthoxybenzoïque


Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 167…168 °C
Numéro MDL: MFCD00002504
Numéro CAS: 5409-31-4
EINECS: 226-478-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6d4e069235dff3112040e5b61b6e5a866e2de71&vid=f6d4e069235dff3112040e5b61b6e5a866e2de71&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité