Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Di-9-carbazolylbenzene ≥98.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Bis(carbazol-9-yl)benzene, 1,3-Di(9H-carbazol-9-yl)benzene

D4087-1G
TCIAD4087-1GEA 142 EUR InStock
TCIAD4087-1G
1,3-Di-9-carbazolylbenzene ≥98.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
1,3-Di-9-carbazolylbenzene


Formule: C₃₀H₂₀N₂
MW: 408,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD09836836
Numéro CAS: 550378-78-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2dcccf4ff336bf8700c99e8fcdea7fde8b7c02&vid=ffeeafc2c3e3d7084e90343db703cecb335d6d98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité