Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6,7-Dimethoxyisoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D4089-1G
TCIAD4089-1GEA 162 EUR InStock
TCIAD4089-1G
6,7-Dimethoxyisoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6,7-Dimethoxyisoquinoline


Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD00666134
Numéro CAS: 15248-39-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f38fddfb2feca31ad2859fa35ba1c71d4a898469&vid=f38fddfb2feca31ad2859fa35ba1c71d4a898469&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité