Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disodium diphenylsulphone-4,4'-dichloro-3,3'-disulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 5,5'-sulphonylbis(2-chlorobenzenesulphonate), Diphenylsulphone-4,4'-dichloro-3,3'-disulphonic acid disodium salt

D4113-5G
TCIAD4113-5GEA 88 EUR InStock
TCIAD4113-5G
Disodium diphenylsulphone-4,4'-dichloro-3,3'-disulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Disodium diphenylsulphone-4,4'-dichloro-3,3'-disulphonate


Formule: C₁₂H₈Cl₂O₈S₃
MW: 491,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD13194854
Numéro CAS: 51698-33-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 9.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité