Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,6-Dichloropicolinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid

D4117-1G
TCIAD4117-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAD4117-1G
3,6-Dichloropicolinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,6-Dichloropicolinic acid


Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078655
Numéro CAS: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4
Merck Index: 14,02400
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69bf16de971aa8ec9b4bd2ebb4b7cda5cf28d4f2&vid=69bf16de971aa8ec9b4bd2ebb4b7cda5cf28d4f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité