Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulphonate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl Methanesulphonate, 1-Benzhydrylazetidin-3-yl methanesulphonate, 1-(Diphenylmethyl)-3-(methanesulphonyloxy)azetidine, 1-Benzhydryl-3-(methanesulphonyloxy)azetidine

D4131-1G
TCIAD4131-1GEA 184 EUR InStock
TCIAD4131-1G
1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulphonate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulphonate


Formule: C₁₇H₁₉NO₃S
MW: 317,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00159216
Numéro CAS: 33301-41-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité