Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rouge direct 80 pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI

D4132-5G
TCIAD4132-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD4132-5G
Rouge direct 80 pour recherche biochimique
Direct red 80


Formule: C₄₅H₂₆N₁₀Na₆O₂₁S₆
Numéro MDL: MFCD00054389
Numéro CAS: 2610-10-8
EINECS: 220-027-3
Merck Index: 14,08548
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 524.0 to 528.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 350 (H2O, 524.0 to 528.0 nm)
Collagen detection test to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité