Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2,4-Xylyl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(2,4-Xylyl)piperazine, 1-(2,4-Dimethylphenyl)piperazine

D4136-5G
TCIAD4136-5GEA 88 EUR InStock
TCIAD4136-5G
1-(2,4-Xylyl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2,4-Xylyl)pipérazine


Formule: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Numéro MDL: MFCD00023127
Numéro CAS: 1013-76-9
EINECS: 213-797-7
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098ababb1fc96eb0ccc48e33586ce8942c09acc8&vid=098ababb1fc96eb0ccc48e33586ce8942c09acc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité