2'-Desoxyadénosine, anhydre ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol
D4137-5G
TCIAD4137-5GEA 117 EUR InStock
TCIAD4137-5G
2'-Desoxyadénosine, anhydre ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2'-Desoxyadénosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₃
MW: 251,24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005754
Numéro CAS: 958-09-8
EINECS: 213-488-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa1a76c6cc49af499453addacee9a208d190bdfa&vid=b9bc856186731d6141e93d25f0802a33222a24bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -28.0 deg (C=0.5, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité