Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3,6-Dihexyloxyxanthen-9-yl)benzoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

D4141-25G
TCIAD4141-25GEA 55 EUR InStock
TCIAD4141-25G
2-(3,6-Dihexyloxyxanthen-9-yl)benzoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(3,6-Dihexyloxyxanthen-9-yl)benzoic acid


Formule: C₃₂H₃₈O₅
MW: 502,65 g/mol
Numéro CAS: 518-45-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité