Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl-2,2'-thiodiglycolate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2'-Thiodiglycolic acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2-thiodiacetate, 2,2'-Thiodiacetic acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2'-Thiodiacetate

D4147-5G
TCIAD4147-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAD4147-5G
Diethyl-2,2'-thiodiglycolate ≥97.0% (par GC)
Diethyl-2,2'-thiodiglycolate


Formule: C₈H₁₄O₄S
MW: 206,26 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD00087932
Numéro CAS: 925-47-3
EINECS: 213-117-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité