Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dibromonaphtalène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D4154-1G
TCIAD4154-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD4154-1G
2,6-Dibromonaphtalène ≥98.0% (par GC)
2,6-Dibromonaphtalène


Formule: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD01026462
Numéro CAS: 13720-06-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6f06d604159b56e7bbd220075d4f02cf8d68a4f&vid=b6f06d604159b56e7bbd220075d4f02cf8d68a4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité