Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-3,5-Difluorocinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-3-(3,5-Difluorophenyl)acrylic acid

D4156-5G
TCIAD4156-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAD4156-5G
trans-3,5-Difluorocinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-3,5-Difluorocinnamic acid


Formule: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Point de fusion: 199…201 °C
Numéro MDL: MFCD00010321
Numéro CAS: 147700-58-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d439830569a93552223571c6990232bf2dfab4b6&vid=d439830569a93552223571c6990232bf2dfab4b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité