Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D4157-25G
TCIAD4157-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD4157-25G
4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one ≥98.0% (par GC)
4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one


Formule: C₁₁H₁₇Cl₂NOS
Numéro MDL: MFCD04034673
Numéro CAS: 64359-81-5
EINECS: 264-843-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03070
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité