Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Difluoroacetic anhydride ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D4164-5G
TCIAD4164-5GEA 145 EUR InStock
TCIAD4164-5G
Difluoroacetic anhydride ≥98.0% (par GC)
Difluoroacetic anhydride


Formule: C₄H₂F₄O₃
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD02093315
Numéro CAS: 401-67-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f17ad2edf7f0d07e33ae56ebad938b74e4db7e3&vid=8f17ad2edf7f0d07e33ae56ebad938b74e4db7e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité