Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disodium Tiludronate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Tiludronic acid disodium salt, Disodium [[(4-Chlorophenyl)thio]methylene]bis(hydrogenphosphonate)

D4167-25MG
TCIAD4167-25MGEA 334 EUR InStock
TCIAD4167-25MG
Disodium Tiludronate ≥98.0% (par HPLC)
Disodium Tiludronate


Formule: C₇H₇ClNa₂O₆P₂S
MW: 362,56 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04039691
Numéro CAS: 149845-07-8
Merck Index: 14,09441
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité