Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dibromo-6-[[[[(4S,5S)-4,5-dihydro-4,5-diphenyl-1-tosyl-1H-imidazol-2-yl]methyl][(S)-1-phenylethyl]amino]methyl]phenol ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: IAP

D4168-50MG
TCIAD4168-50MGEA 140 EUR InStock
TCIAD4168-50MG
2,4-Dibromo-6-[[[[(4S,5S)-4,5-dihydro-4,5-diphenyl-1-tosyl-1H-imidazol-2-yl]methyl][(S)-1-phenylethyl]amino]methyl]phenol ≥90.0% (par HPLC)
2,4-Dibromo-6-[[[[(4S,5S)-4,5-dihydro-4,5-diphenyl-1-tosyl-1H-imidazol-2-yl]methyl][(S)-1-phenylethyl]amino]methyl]phenol


Formule: C₃₈H₃₅Br₂N₃O₃S
MW: 773,58 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1009582-56-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité