2,2-Dimethylvaleronitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4171-5G
TCIAD4171-5GEA 209 EUR InStock
TCIAD4171-5G
2,2-Dimethylvaleronitrile ≥98.0% (par GC)
2,2-Dimethylvaleronitrile
Formule: C₇H₁₃N
Point d'ébullition: 150°C
Numéro CAS: 20654-47-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité