Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Di-n-octyl-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: PTCDI-C8, 2,9-Dioctylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone

D4175-1G
TCIAD4175-1GEA 151 EUR InStock
TCIAD4175-1G
N,N'-Di-n-octyl-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥98.0% (sur base azote total)
N,N'-Di-n-octyl-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide


Formule: C₄₀H₄₂N₂O₄
MW: 614,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276854
Numéro CAS: 78151-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité