Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4,5-Diphényl-1H-imidazol-2-yl)phénol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-Hydroxyphenyl)-4,5-diphenylimidazole

D4178-100MG
TCIAD4178-100MGEA 60.5 EUR InStock
TCIAD4178-100MG
4-(4,5-Diphényl-1H-imidazol-2-yl)phénol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
4-(4,5-Diphényl-1H-imidazol-2-yl)phénol


Formule: C₂₁H₁₆N₂O
MW: 312,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00740542
Numéro CAS: 1752-94-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Chemiluminescence test (Luminol/POD/H2O2) to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité