Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Di-mu-chlorobis(2'-amino-1,1'-biphenyl-2-yl-C,N)dipalladium(II) ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Chloro(2'-amino-1,1'-biphenyl-2-yl)palladium(II) dimer, Di-µ-chlorobis(2'-amino-1,1'-biphenyl-2-yl-C,N)dipalladium(II)

D4191-1G
TCIAD4191-1GEA 198 EUR InStock
TCIAD4191-1G
Di-mu-chlorobis(2'-amino-1,1'-biphenyl-2-yl-C,N)dipalladium(II) ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Di-mu-chlorobis(2'-amino-1,1'-biphenyl-2-yl-C,N)dipalladium(II)


Formule: C₂₄H₁₈Cl₂N₂Pd₂
MW: 618,16 g/mol
Point de fusion: 207°C
Numéro MDL: MFCD22200542
Numéro CAS: 847616-85-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Chelometric back titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité