Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Drospirenone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dihydrospirorenone

D4209-200MG
TCIAD4209-200MGEA 97.9 EUR InStock
TCIAD4209-200MG
Drospirenone ≥98.0% (par HPLC)
Drospirenone


Formule: C₂₄H₃₀O₃
MW: 366,50 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00867350
Numéro CAS: 67392-87-4
EINECS: 266-679-2
Merck Index: 14,03454
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 199.0 to 203.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -185.0 to -191.0 deg (C=1、MeOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité