Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Dihydroxy-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxdiimide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Dihydroxytetrahydrocyclobuta[1,2-c:3,4-c']dipyrrole-1,3,4,6(2H,5H)-tetraone

D4212-1G
TCIAD4212-1GEA 432 EUR InStock
TCIAD4212-1G
N,N'-Dihydroxy-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxdiimide ≥98.0% (par GC)
N,N'-Dihydroxy-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxdiimide


Formule: C₈H₆N₂O₆
MW: 226,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD27976817
Numéro CAS: 245049-70-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité