Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine ≥97.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, DSPE, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, (2R)-3-(((2-Aminoethoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)propane-1,2-diyl distearate, 2-Aminoethyl (R)-2,3-Bis(octadecanoyloxy)propyl Hydrogen Phosphate

D4214-250MG
TCIAD4214-250MGEA 206 EUR InStock
TCIAD4214-250MG
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine


Formule: C₄₁H₈₂NO₈P
MW: 748,08 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036777
Numéro CAS: 1069-79-0
EINECS: 213-963-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +8.0 deg (C=0.5, CHCl3:AcOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité