Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Diacetylchitobiose ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: GlcNAc beta(1-4)GlcNAc, 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-D-glucopyranose

D4215-20MG
TCIAD4215-20MGEA 222 EUR InStock
TCIAD4215-20MG
N,N'-Diacetylchitobiose ≥98.0% (par HPLC)
N,N'-Diacetylchitobiose


Formule: C₁₆H₂₈N₂O₁₁
MW: 424,40 g/mol
Point de fusion: 247°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077715
Numéro CAS: 35061-50-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +17.0 deg (C=1,H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité