Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disialylnonasaccharide-beta-ethylazide

Fournisseur: TCI

D4217-1MG
TCIAD4217-1MGEA 201 EUR InStock
TCIAD4217-1MG
Disialylnonasaccharide-beta-ethylazide
Disialylnonasaccharide-beta-ethylazide


Formule: C₈₆H₁₄₁N₉O₆₂
MW: 2293,08 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1621001-68-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité