Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dexrazoxane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-4,4'-(Propane-1,2-diyl)bis(piperazine-2,6-dione), 4,4'-[(1S)-1-Methyl-1,2-ethanediyl]bis-2,6-piperazinedione, (S)-1,2-Bis(3,5-dioxo-1-piperazinyl)propane

D4227-100MG
TCIAD4227-100MGEA 19.8 EUR InStock
TCIAD4227-100MG
Dexrazoxane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dexrazoxane


Formule: C₁₁H₁₆N₄O₄
MW: 268,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866449
Numéro CAS: 24584-09-6
Merck Index: 14,08123
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +13.0 deg (C=5、DMF)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité