Dibutyryl-cAMP sodium salt ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bucladesine sodium salt, DC-2797, Dibutyl cyclic AMP sodium salt, Dibutyryl-cAMP, N6,2'-O-Dibutyryladenosine 3',5'-Cyclic monophosphate sodium salt, DbcAMP, Sodium (4aR,6R,7R,7aR)-6-(6-butyramido-9H-purin-9-yl)-7-(butyryloxy)tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-2-olate 2-oxide, Bucladesine
D4228-25MG
TCIAD4228-25MGEA 96.8 EUR InStock
TCIAD4228-25MG
Dibutyryl-cAMP sodium salt ≥97.0% (par HPLC)
Dibutyryl-cAMP sodium salt
Formule: C₁₈H₂₃N₅O₈P·Na
MW: 491,37 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005843
Numéro CAS: 16980-89-5
EINECS: 241-059-4
Merck Index: 14,01463
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.40 to 14.60 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité