Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D4238-100MG
TCIAD4238-100MGEA 88 EUR InStock
TCIAD4238-100MG
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid


Formule: C₁₄H₁₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00068721
Numéro CAS: 50995-74-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité