Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dihydrodaidzein ≥93.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-chromanone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one

D4239-25MG
TCIAD4239-25MGEA 204 EUR InStock
TCIAD4239-25MG
Dihydrodaidzein ≥93.0% (par HPLC)
Dihydrodaidzein


Formule: C₁₅H₁₂O₄
MW: 256,26 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210494
Numéro CAS: 17238-05-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Melting point 244.0 to 250.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité