Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, (2R)-3-(((2-Aminoethoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)propane-1,2-diyl ditetradecanoate, L-DMPE, 2-Aminoethyl (R)-2,3-Bis(tetradecanoyloxy)propyl Hydrogen Phosphate, 1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine

D4249-250MG
TCIAD4249-250MGEA 68.2 EUR InStock
TCIAD4249-250MG
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine


Formule: C₃₃H₆₆NO₈P
MW: 635,86 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036775
Numéro CAS: 998-07-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +8.0 deg (C=0.5,CHCL3:AcOH=1:1)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité