Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: DOPE, 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-PE, L-α-Phosphatidylethanolamine, dioleoyl, 2-Aminoethyl-(R)-2,3-bis(oleoyloxy)propyl hydrogen phosphate, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dideoyl, (Z)-(2R)-3-(((2-Aminoethoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)propane-1,2-diyl dioleate

D4251-250MG
TCIAD4251-250MGEA 200 EUR InStock
TCIAD4251-250MG
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine


Formule: C₄₁H₇₈NO₈P
MW: 744,03 g/mol
Point de fusion: 200°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00057986
Numéro CAS: 4004-05-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (HPLC) (CAD) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +7.0 deg (C=2, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité