Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Diazafluoren-9-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D4255-200MG
TCIAD4255-200MGEA 38.5 EUR InStock
TCIAD4255-200MG
4,5-Diazafluoren-9-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,5-Diazafluoren-9-one


Formule: C₁₁H₆N₂O
Numéro MDL: MFCD00046892
Numéro CAS: 50890-67-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b922c36377b8a9ba72908a1fee3fcefe339a9e6b&vid=b922c36377b8a9ba72908a1fee3fcefe339a9e6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 218.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité