Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DAPT ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester, tert-Butyl (S)-2-((S)-2-(2-(3,5-difluorophenyl)acetamido)propanamido)-2-phenylacetate, (3,5-Difluorophenylacetyl)-Ala-Phg-OtBu, (3,5-Difluorophenylacetyl)-L-alanyl-L-2-phenylglycine tert-Butyl Ester

D4257-25MG
TCIAD4257-25MGEA 229 EUR InStock
TCIAD4257-25MG
DAPT ≥97.0% (par HPLC)
DAPT


Formule: C₂₃H₂₆F₂N₂O₄
MW: 432,47 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04974585
Numéro CAS: 208255-80-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.20 to 6.70 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité