Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4'-Dihydroxyflavone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromone

D4279-1G
TCIAD4279-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD4279-1G
3,4'-Dihydroxyflavone ≥97.0% (par GC)
3,4'-Dihydroxyflavone


Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Point de fusion: 275°C
Numéro MDL: MFCD00017690
Numéro CAS: 14919-49-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité