1,3-Dichloroisoquinoléine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4285-1G
TCIAD4285-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD4285-1G
1,3-Dichloroisoquinoléine ≥98.0% (par GC)
1,3-Dichloroisoquinoléine
Formule: C₉H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 307°C
Numéro MDL: MFCD00034750
Numéro CAS: 7742-73-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité