Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans,trans-1,4-Distyrylbenzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D4299-1G
TCIAD4299-1GEA 197 EUR InStock
TCIAD4299-1G
trans,trans-1,4-Distyrylbenzene ≥98.0% (par GC)
trans,trans-1,4-Distyrylbenzene


Formule: C₂₂H₁₈
Point de fusion: 266°C
Numéro MDL: MFCD00154950
Numéro CAS: 1608-41-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité