Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

D4324-1G
TCIAD4324-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD4324-1G
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one


Formule: C₆H₅N₃O
Point de fusion: 345°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08234923
Numéro CAS: 3680-71-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87cbb9745c2f837398a3ae3d7833da3d8df5d2df&vid=3dc1494f82d66d3b061f0a7eba5397de60c46090&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité