Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Diaminophthalonitrile ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Diamino-4,5-dicyanobenzene

D4329-200MG
TCIAD4329-200MGEA 156 EUR InStock
TCIAD4329-200MG
4,5-Diaminophthalonitrile ≥98.0% (par HPLC)
4,5-Diaminophthalonitrile


Formule: C₈H₆N₄
MW: 158,16 g/mol
Point de fusion: 264°C
Numéro MDL: MFCD02376082
Numéro CAS: 129365-93-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=956933569bd9762f8ab8c323c4c591002da7aea7&vid=956933569bd9762f8ab8c323c4c591002da7aea7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité