Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dioctyldichlorosilane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D4336-1G
TCIAD4336-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD4336-1G
Dioctyldichlorosilane ≥96.0% (par GC)
Dioctyldichlorosilane


Formule: C₁₆H₃₄Cl₂Si
Point d'ébullition: 150°C
Densité: 0.94
Numéro MDL: MFCD01074472
Numéro CAS: 18416-07-4
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité