Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Dimethylamino)-3-[2-(3-methoxyphenethyl)phenoxy]-2-propanol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(Dimethylamino)-3-[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]-2-propanol Hydrochloride, 1-(Dimethylamino)-3-(2-(3-methoxyphenethyl)phenoxy)propan-2-ol hydrochloride

D4355-200MG
TCIAD4355-200MGEA 91.3 EUR InStock
TCIAD4355-200MG
1-(Dimethylamino)-3-[2-(3-methoxyphenethyl)phenoxy]-2-propanol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(Dimethylamino)-3-[2-(3-methoxyphenethyl)phenoxy]-2-propanol hydrochloride


Formule: C₂₀H₂₇NO₃
MW: 365,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD01697013
Numéro CAS: 135261-74-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité