Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Di-n-octyl-3-oxapentanedioic acid monoamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-[2-(Di-n-octylamino)-2-oxoethoxy]acetic Acid

D4360-5G
TCIAD4360-5GEA 110 EUR InStock
TCIAD4360-5G
N,N-Di-n-octyl-3-oxapentanedioic acid monoamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Di-n-octyl-3-oxapentanedioic acid monoamide


Formule: C₂₀H₃₉NO₄
MW: 357,54 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 135447-09-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité