Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate, 2-Bromo-2-methylmalonic Acid Diethyl Ester

D4368-25G
TCIAD4368-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAD4368-25G
Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate


Formule: C₈H₁₃BrO₄
MW: 253,09 g/mol
Point d'ébullition: 59°C
Numéro MDL: MFCD00009125
Numéro CAS: 29263-94-3
EINECS: 249-541-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité